安全性情報
21342-U
Supelco
洗浄済みシリカゲル
pkg of 250 g bulk packing
別名:
EPA 1631 用洗浄済みシリカゲル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NB.21
認証
suitable for EPA 1613
品質水準
フォーム
solid
包装
pkg of 250 g bulk packing
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
アプリケーション
  • トリクロロ酢酸をエッチング液として用いたボルタンメトリーエッチングにより調製した、活性化自己支持型多孔性銀ワイヤーに基づくトリクロロ酢酸の電気化学センシング:この研究では、自己支持型多孔性銀ワイヤーを使用したトリクロロ酢酸(TCA)の検出のための革新的な方法が提示されています。この電気化学センサーは、TCA に対して高い感度と選択性を示し、環境モニタリングや水質評価に役立つ貴重なツールとなります(Chu et al., 2022)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
21342-U:4548173931579
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Otmar Geiss et al.
Journal of chromatography. A, 1566, 13-22 (2018-06-28)
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) have been detected in rubber and plastic components of a number of consumer products such as toys, tools for domestic use, sports equipment, and footwear, with carbon black and extender oils having been identified as principal