Merck
78991
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 70-200 mesh
別名:
Silica gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
シリカゲル, 75-200 μm particle size
グレード
high-purity grade
形状
powder
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
LPLC: suitable
表面積
250-350 m2/g
損失
~5% loss on drying
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
75-200 μm
ポアサイズ
0.7-0.9 cm3/g pore volume
110 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
High purity grade silica gel offers the lowest moisture content, tightest particle size distribution, minimal impurities and greatest lot-to-lot consistency which results in greater reproducibility of the separation process. It is useful for all types of low pressure, medium pressure, and flash column chromatography. It can be applied to the clean-up and purification of a wide range of synthetic and natural compounds. A spherical particle shape results in more homogenous packing characteristics, providing sharper peak adsorption and elution curve.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
78991-1KG:
78991-VAR:
78991-100G:
78991-BULK:
78991-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4