安全性情報
79297
Supelco
Amino-functionalized silica gel spherical Inorganic Adsorbent
spherical, 200-360 mesh, pkg of 100g
別名:
シリカゲル110 NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
SB.52
製品名
アミノ基修飾球状シリカゲル, 40-75 μm particle size
グレード
high-purity grade
品質水準
フォーム
powder
組成
carbon content, ≥3.0%
nitrogen content, ≥1.0%
テクニック
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g , approx.
損失
~5% loss on drying
Matrix
Silica
マトリックス活性基
amino-functionalized silica
粒径
40-75 μm
ポアサイズ
110 Å pore size
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アミノ基修飾球状シリカゲルは、サイズと形状において、分散系で粒子径がそろった単分散です。熱重量分析、X線回折、FT-IR、走査型電子顕微鏡(SEM)、窒素吸脱着によって調整および特徴付けられます。
アプリケーション
  • アミノ官能化シリカ@レゾルシノール-ホルムアルデヒドナノ複合体による水溶液からの Cr(VI)の除去:この研究では、レゾルシノール-ホルムアルデヒドナノ複合体に埋め込まれたアミノ官能化シリカゲル球の、特に環境汚染物質の吸着への応用について紹介しています。この研究は、水からクロム(VI)を効率的に除去することに焦点を当てており、材料′の高い吸着能力と再利用の可能性を示しています。このアプリケーションは、特に水の浄化と汚染制御に焦点を当てたラボの環境テストのニーズによく適合しています(Li, Lu & Zhu, 2023)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>464.0 °F
引火点(℃)
> 240 °C
適用法令
Jan Code
79297-1KG:
79297-BULK:
79297-VAR:
79297-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
シリカゲル 75-200 μm particle size
Supelco
78991
シリカゲル
Removal of Ni(II), Cd(II), and Pb(II) from a ternary aqueous solution by amino functionalized mesoporous and nano mesoporous silica.
Heidaria A, Y. H.
Chemical Engineering Journal, 153, 1-3 (2009)
Synthesis, characterization and adsorption studies of several heavy metal ions on amino-functionalized silica nano hollow sphere and silica gel.
Najafia M, Y. Y.
Separation and Purification Technology, 85, 193-205 (2012)