安全性情報
97727-U
Supelco
C18 Silica Gel Inorganic Adsorbent
spherical, 200-400 mesh, pkg of 100g
別名:
逆相樹脂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NC.05
製品名
C18 球状シリカゲル, pkg of 100 g
グレード
high-purity grade
フォーム
powder
特徴
endcapped
包装
pkg of 100 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
480 m2/g
Matrix
Silica
マトリックス活性基
C18
粒径
200-400 mesh
40-75 μm
ポアサイズ
0.7-0.9 cm3/g pore volume
70 Å pore size
分離法
reversed phase
詳細
高純度等級のシリカゲルは、水分含量を低く抑え、粒子サイズ分布を厳密にし、不純物を最少に、そして、ロット間の整合性を高く保ち、分離プロセスの高い再現性につながります。すべてのタイプの低圧、中圧、フラッシュカラムクロマトグラフィーに有効です。幅広い合成化合物や天然化合物の不純物の除去と精製に適用できます。球形の粒子形状は、均一なパッキング特性をもたらし、吸着と溶出曲線で鮮明なピークを提供します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
97727-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
97727-U4061838551337