安全性情報
60756
Supelco
C₁₈-Reversed Phase Silica Gel Chromatography Media
550-950 mesh, fully endcapped
別名:
C18-reversed phase silica gel, Reversed phase silica gel C18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
製品名
C18-Reversed phase silica gel, for column chromatography, fully end-capped
グレード
for column chromatography
フォーム
gel form
品質
fully end-capped
テクニック
LPLC: suitable
表面積
380 m2/g
Matrix
Silica
マトリックス活性基
C18 phase
粒径
15-25 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
適合性
suitable for column chromatography
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
逆相クロマトグラフフィー用;選択性の特殊チューニング用にデザインされています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60756-50G:
60756-250G:
60756-BULK:
60756-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)