Merck
80442
Supelco
シリカゲル
40-75 μm particle size
別名:
Silica gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
グレード
high-purity grade
品質水準
形状
powder
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
LPLC: suitable
表面積
250-350 m2/g
損失
~5% loss on drying
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
200-400 mesh
40-75 μm
ポアサイズ
0.7-0.9 cm3/g pore volume
110 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
High purity grade silica gel offers the lowest moisture content, tightest particle size distribution, minimal impurities and greatest lot-to-lot consistency which results in greater reproducibility of the separation process. It is useful for all types of low pressure, medium pressure, and flash column chromatography. They can be applied to the clean-up and purification of a wide range of synthetic and natural compounds. A spherical particle shape results in more homogenous packing characteristics, providing sharper peak adsorption and elution curve.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
シリカゲル beads, desiccant ~ 2 - 5 mm
Supelco
1.07735
シリカゲル
シリカゲル Davisil® grade 710, pore size 50-76 Å, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
236756
シリカゲル
シリカゲル technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 2-22 μm particle size distribution, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
288500
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60737
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, 90Å, 15-25 μm, for column chromatography
Supelco
60744
シリカゲル