Merck
59025-U
Valco®ユニオン
for connecting 1/16 to 1/32 in., bore size 0.25 mm
別名:
Valco® Unions
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel union and fittings (nuts and ferrules included)
詳細
internal
包装
pkg of 1 unit
穴サイズ
0.25 mm
フィッティング
10-32 male Valco for 1/16 in. O.D. tubing
6-32 Valco for 1/32 in. O.D. tubing
適合性
for connecting 1/16 to 1/32 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特に記載のない限り、ステンレス製ナット、フェラルが含まれています。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)