Merck
1.04726
Supelco
アセトニトリル
new
tested for EPA533 and EPA537.1 PFAS Methods LiChrosolv®
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
蒸気密度
1.41 (vs air)
品質水準
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
詳細
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for UHPLC-MS
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LiChrosolv ultra-high purity solvents for PFAS testing are specially designed for this high demanding application. The products will help to reduce background interference and will not contain any of the PFAS compounds above the limit values defined by the EPA 533 and EPA 537.1 methods. This allows reliable and effective testing to facilitate identification and quantitation of PFAS analytes and eliminates the risk of false positive or false negative results in LC-MS/MS analysis.
PFAS tested solvents are used for UHPLC-MS and LC-MS instrumental analysis.
アプリケーション
PFAS tested solvents are qualified for PFAS analysis according to drinking water testing methods EPA 533 and EPA 537.1.
PFAS testing features:
- QC Batch tested 29 PFAS analytes according to EPA 533 (25 analytes) and EPA 537.1 (18 analytes)
- Lot to lot consistency: Multiple batches validated by a third-party accredited testing laboratory and internal laboratories
特徴および利点
- ESI/APCI (+) < 2 ppb; ESI/APCI (-) < 10 ppb
- Lowest impurity profile for Interference free baseline
- Borosilicate glass bottles minimize contamination with metal ions
- Lowest levels of trace metal impurities: for minimized metal ion adduct formation <5ppb -
Microfiltration through 0.2 μm filter
法的情報
Merck/Sigma-Aldrich
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
104726-BULK:
1047261000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)