Merck
92291
Supelco
トリコサフルオロドデカン酸
analytical standard
別名:
パーフルオロドデカン酸, パーフルオロラウリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)10CO2H
CAS番号:
分子量:
614.10
Beilstein:
1811257
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
アッセイ
≥96.5% (GC)
96.5-103.0% (T)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
245 °C/740 mmHg (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12HF23O2/c13-2(14,1(36)37)3(15,16)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)35/h(H,36,37)
InChI Key
CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
92291-BULK:
92291-50MG:
92291-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)