認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
蒸気圧
~10 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
98.0-102.0% (T)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
218 °C/740 mmHg (lit.)
mp
77-81 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10HF19O2/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h(H,30,31)
InChI Key
PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- biological samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection
- whole blood samples using high-performance liquid chromatography-negative electrospray single quadrupole mass spectrometry (HPLC/ES-MS)
- environmental water samples using high-performance liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS)
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
43929-25MG:
43929-VAR:
43929-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)