認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
密度
1.759 g/mL at 20 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)
InChI Key
PXUULQAPEKKVAH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- biological samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection
- dissolved/particulate phases of wastewater and sewage sludge using liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS)
- whole blood samples using high-performance liquid chromatography- negative electrospray single quadrupole mass spectrometry (HPLC/ES-MS)
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
43809-BULK:
43809-VAR:
43809-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック