Merck
53557-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column, suitable for PFAS testing
別名:
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
製品名
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, suitable for PFAS testing
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
9.9% carbon loading
パラメーター
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
カラムL × 内径
5 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
Matrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18, extensively endcapped octadecylsilane (ODS) bonding phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
動作pH範囲
2-9
アプリケーション
PFAS testing
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ascentis® Express PFAS is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the proven Fused-Core® particle design. The Fused-Core® particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The densely bonded, extensively endcapped ODS stationary phase of Ascentis® Express PFAS provides an application tested solution for PFAS analysis.
アナリシスノート
Target analytes include short chain and long chain per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS), including branched and linear isomers.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
53557-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
53557-U4065266561371