安全性情報
54056-U
Supelco
Supelclean ENVI-WAX SPE Tube
bed wt. 200 mg, suitable for PFAS testing, volume 6 mL, pk of 30 ea
別名:
Supelclean ENVI-WAX SPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104018
NACRES:
NA.24
認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
品質水準
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
組成
bed wt., 200 mg
包装
pk of 30 ea
容量
6 mL
Matrix
(mixed-mode polymeric)
マトリックス活性基
WAX phase
直径
40-60 μm
ポアサイズ
70-90 Å pore size
アプリケーション
PFAS testing
environmental
分離法
ion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelclean ENVI-WAX SPE cartridges are weak anion exchange (WAX) solid phase extraction (SPE) cartridges containing mixed-mode polymeric adsorbent commonly used in sample preparation for PFAS analysis and other environmental applications. These cartridges come in 6mL, 200mg bed weight (P/N 54056-U) and 6mL, 500mg bed weight (P/N 54057-U). The 500mg bed weight cartridges are a direct equivalent to the specified SPE in method EPA 533. Other regulated methods that utilize WAX SPE cartridges are EPA 1633, ISO 25101 and ISO 21675.
Applications:
  • Environmental
  • Extraction of acidic compounds
  • PFAS
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
54056-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
54056-U4065267922195