蒸気密度
1.11 (vs air)
品質水準
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
詳細
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for UHPLC-MS
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PFAS tested solvents are used for UHPLC-MS and LC-MS instrumental analysis.
アプリケーション
PFAS tested solvents are qualified for PFAS analysis according to EPA 537.1 and EPA 533 methods.
法的情報
Merck| Sigma-Aldrich
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート