Merck
V5754
Sigma-Aldrich
ベラトリジン
≥90% (HPLC), powder, Na+ channel opener
別名:
3-ベラトロイルベラセビン, ベラセビンベラトレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H51NO11
CAS番号:
分子量:
673.79
Beilstein:
78875
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ベラトリジン, ≥90% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)C(=O)OC2CC[C@@]3(C)C4CCC5[C@]6(O)C[C@H](O)[C@@]7(O)C(CN8CC(C)CCC8[C@@]7(C)O)[C@]6(O)C[C@]35O[C@]24O
InChI
1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19?,23?,24?,25?,26?,27-,28?,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
InChI Key
FVECELJHCSPHKY-FCSYLLAHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベラトリジンは、Schoenocaulon officinaleの種子およびVeratrum albumの根茎から単離されたアルカロイドの1つです。粗抽出物はベラトリンまたはサバジラと呼ばれており、セバジン、ベラトリジン、セバジリン、サバジンおよびセビンを含みます。これは神経毒であり、Liliaceae科およびSchoenocaulon属から得られます。ベラトリジンは脂質に溶解します。
アプリケーション
ベラトリジンは下記の用途で使用されています:
  • ヒトNa v1.5 24(4)を安定的にトランスフェクトしたHEK293細胞を用いて遅延Na+電流(I Na late)のベラトリジン依存性の増加を記録し、基礎レベルおよびベラトリジンで活性化したI Na lateのラノラジン誘発性の阻害を評価
  • カレントクランプモードで記録し、外部からペーシングしたhiPSC‐心筋細胞標本の活動電位(AP)に対するベラトリジンの影響の評価
  • 安定的にトランスフェクトしたHEK293細胞におけるhERG1電流に対するベラトリジンの阻害効果の研究
  • N2aアッセイの感度を高めるため、神経芽細胞腫2-a細胞の処理
生物化学的/生理学的作用
ベラトリジンは殺虫剤として使用されており、哺乳類よりも昆虫に対する毒性が高い麻痺薬として働きます。
電位依存性Na+チャネルを開口し、それらの不活性化を阻止します。
電位依存性Na+チャネルを開口し、それらの不活性化を阻止します。これにより電位活性化型カルシウムチャネルも開口し、細胞内カルシウム濃度を上昇や神経伝達物質の放出がおこります。興奮性組織を脱分極するアルカロイド系神経毒であり、ナトリウムイオンの膜透過性を上昇させるために使われます。ベラトリジンはin vitroでクロム親和性細胞に対する細胞毒性があります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Nervous system, Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V5754-100MG:4548174007372
V5754-25MG:4548174007396
V5754-10MG:4548174007389
V5754-50MG:
V5754-BULK:
V5754-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Veratridine
Cataldi M
Acta Pharmacologica Sinica (2018)
R Maroto et al.
European journal of pharmacology, 270(4), 331-339 (1994-08-03)
Exposure of bovine chromaffin cells to 30 microM veratridine for 24 h led to 70-80% cell death as reflected by phase contrast microscopy, trypan blue exclusion, lactate dehydrogenase (LDH) release and cell catecholamine contents. Na+ deprivation, Ca2+ deletion or tetrodotoxin
Silmara R Sousa et al.
PloS one, 12(9), e0182848-e0182848 (2017-09-08)
Spider venoms are rich sources of peptidic ion channel modulators with important therapeutical potential. We screened a panel of 60 spider venoms to find modulators of ion channels involved in pain transmission. We isolated, synthesized and pharmacologically characterized Cd1a, a
M Neus Fullana et al.
Glia, 67(6), 1122-1137 (2019-01-13)
Elevation of energy metabolism and disturbance of astrocyte number/function in the ventral anterior cingulate cortex (vACC) contributes to the pathophysiology of major depressive disorder (MDD). Functional hyperactivity of vACC may result from reduced astrocytic glutamate uptake and increased neuronal excitation.
Veratridine modifies the gating of human voltage-gated sodium channel Nav1.7
Zhang X, et al.
Acta Pharmacologica Sinica, 39, 1716-1724 (2018)