Merck
R6152
Sigma-Aldrich
ラノラジン 二塩酸塩
≥98% (HPLC), powder, Na⁺-current blocker
別名:
(±) -4-[2-ヒドロキシ-3-(o-メトキシフェノキシ)プロピル]-1-ピペラジンアセト-2′,6′-キシリダイド 二塩酸塩, N-(2,6-ジメチルフェニル )-4-[2-ヒドロキシ-3-(2-メトキシフェノキシ)プロピル]-1-ピペラジンアセトアミド 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H33N3O4 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
500.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ラノラジン 二塩酸塩, ≥98% (HPLC), powder
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
mp
222-229.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble ≥10 mg/mL
オーガナイザー
Gilead
SMILES記法
Cl.Cl.COc1ccccc1OCC(O)CN2CCN(CC2)CC(=O)Nc3c(C)cccc3C
InChI
1S/C24H33N3O4.2ClH/c1-18-7-6-8-19(2)24(18)25-23(29)16-27-13-11-26(12-14-27)15-20(28)17-31-22-10-5-4-9-21(22)30-3;;/h4-10,20,28H,11-17H2,1-3H3,(H,25,29);2*1H
InChI Key
RJNSNFZXAZXOFX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
ラノラジン二塩酸塩は下記に使用されています:
  • イヌ心血管モデルにおけるQTc延長、心電図の(PRおよびQRS)間隔に対する影響を検討するためのトルサード・ド・ポアンツ(TdP)のリスクが低い薬剤として
  • 神経膠芽腫細胞に対する影響を検討するための部分脂肪酸酸化(FAO)阻害薬として
  • ウサギ心臓の心房頻拍に対する影響を検討するための後期ナトリウム(Na+)-電流(INaL)阻害薬として
生物化学的/生理学的作用
ラノラジンは、抗虚血剤ピペラジンの誘導体であり、ナトリウム(Na+)電流阻害薬として作用します。拡張期心不全を治療する可能性があり、心筋拡張機能の改善に役立ちます。
新しいタイプの抗狭心症薬であるpFOX(partial fatty acid oxidation)阻害剤です。これは、脂肪酸のβ酸化を阻害し、ピルビン酸デヒドロゲナーゼを活性化して、心臓のエネルギー源を脂質からブドウ糖に変えることにより、酸素要求量を下げ、虚血時の心筋機能を維持します。
特徴および利点
本化合物は、 Gileadにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R6152-500MG:
R6152-VAR:
R6152-BULK:
R6152-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Irene Del-Canto et al.
Frontiers in physiology, 11, 922-922 (2020-08-28)
Mechanical stretch increases Na+ inflow into myocytes, related to mechanisms including stretch-activated channels or Na+/H+ exchanger activation, involving Ca2+ increase that leads to changes in electrophysiological properties favoring arrhythmia induction. Ranolazine is an antianginal drug with confirmed beneficial effects against
Leigh D Plant et al.
Cell reports, 30(7), 2225-2236 (2020-02-23)
Acute cardiac hypoxia produces life-threatening elevations in late sodium current (ILATE) in the human heart. Here, we show the underlying mechanism: hypoxia induces rapid SUMOylation of NaV1.5 channels so they reopen when normally inactive, late in the action potential. NaV1.5
Isaac Aidonidis et al.
The Journal of innovations in cardiac rhythm management, 12(3), 4421-4427 (2021-03-30)
Ranolazine (RAN) has previously been shown to lower the onset of cholinergic atrial fibrillation in intact animals; however, its efficacy in the setting of atrial tachycardia (AT) is unknown. The purpose of this study was to investigate the effects of
Aya Nagaoka et al.
The Journal of biological chemistry, 290(52), 30910-30923 (2015-11-01)
Regulation of hyaluronan (HA) synthesis and degradation is essential to maintenance of extracellular matrix homeostasis. We recently reported that HYBID (HYaluronan-Binding protein Involved in hyaluronan Depolymerization), also called KIAA1199, plays a key role in HA depolymerization in skin and arthritic
Kelly J McKelvey et al.
Frontiers in oncology, 11, 633210-633210 (2021-04-16)
Glioblastoma (GBM) is the most aggressive adult glioma with a median survival of 14 months. While standard treatments (safe maximal resection, radiation, and temozolomide chemotherapy) have increased the median survival in favorable O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT)-methylated GBM (~21 months), a large
資料
Information on fatty acid synthesis and metabolism in cancer cells. Learn how proliferatively active cells require fatty acids for functions such as membrane generation, protein modification, and bioenergetic requirements. These fatty acids are derived either from dietary sources or are synthesized by the cell.