Merck
SML3109
Sigma-Aldrich
Afatinib
≥98% (HPLC)
別名:
(2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]­-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (S,E)-N-(4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-(tetrahydrofuran-3-yloxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, BIBW 2992, BIBW-2992, BIBW2992
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H25ClFN5O3
CAS番号:
分子量:
485.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)C/C=C/C(NC1=CC(C(NC2=CC=C(C(Cl)=C2)F)=NC=N3)=C3C=C1O[C@H]4CCOC4)=O
InChI
1S/C24H25ClFN5O3/c1-31(2)8-3-4-23(32)30-21-11-17-20(12-22(21)34-16-7-9-33-13-16)27-14-28-24(17)29-15-5-6-19(26)18(25)10-15/h3-6,10-12,14,16H,7-9,13H2,1-2H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b4-3+/t16-/m0/s1
InChI Key
ULXXDDBFHOBEHA-CWDCEQMOSA-N
生物化学的/生理学的作用
Afatinib (BIBW2992) is an orally active, irreversible, potent and selective EGFR/HER2 (ErbB2) dual inhibitor (EGFR IC50 = 0.5 nM (Wt), 0.4 nM (L858R), 10 nM (L858R/T790M); HER2 IC50 = 14 nM) that covalently targets EGFR Cys773 and HER2 Cys805 residues. BIBW2992 suppresses 100 ng/mL EGF-induced EGFR/HER2 tyrosin phosphorylation (IC50 = 13-71 nM; A431, NIH-3T3-HER2, BT-474, NCI-N87), inhibits cancer cells survival in cultures and induces tumor regression in xenograft and transgenic lung cancer models in vivo (20 mg/kg/day p.o.).
Orally active, irreversible, potent and selective EGFR/HER2 (ErbB2) dual inhibitor with in vitro and in vivo anti-cancer efficacy.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Skin
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3109-50MG:
SML3109-BULK:
SML3109-10MG:
SML3109-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)