Merck
PZ0191
Sigma-Aldrich
Crizotinib
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-3-[1-(2,6-ジクロロ-3-フルオロ-フェニル)-エトキシ]-5-(1-ピペリジン-4-イル-1H-ピラゾール-4-イル)-ピリジン-2-イルアミン, PF 2341066, PF-02341066, PF02341066, Xalkori
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22Cl2FN5O
CAS番号:
分子量:
450.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to tan
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@@H](Oc1cc(cnc1N)-c2cnn(c2)C3CCNCC3)c4c(Cl)ccc(F)c4Cl
InChI
1S/C21H22Cl2FN5O/c1-12(19-16(22)2-3-17(24)20(19)23)30-18-8-13(9-27-21(18)25)14-10-28-29(11-14)15-4-6-26-7-5-15/h2-3,8-12,15,26H,4-7H2,1H3,(H2,25,27)/t12-/m1/s1
InChI Key
KTEIFNKAUNYNJU-GFCCVEGCSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
クリゾチニブは、次の用途で使用されています。
  • 肝細胞増殖因子受容体(c-Met)発現、増殖およびアポトーシスに対するその作用を調べるため。
  • 上皮細胞の神経栄養性チロシンキナーゼ受容体タイプ1(NTRK1)の活性を遮断するため。
  • エルロチニブに対する感受性を回復させるため。
生物化学的/生理学的作用
ATP競合性c-MET/ALKインヒビター
クリゾチニブ(PF-02341066)は、受容体型チロシンキナーゼ(RTK)c-Met(肝細胞成長因子受容体)および未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)のATP競合阻害剤です。クリゾチニブは、調査対象である120種を超える様々なRTKの中で、c-MetとALKの非常に特異的な阻害剤です。クリゾチニブは、ALK融合変異を伴う非小細胞肺癌(NSCLC)のサブタイプの治療に承認されました。
特徴および利点
本化合物はキナーゼホスファターゼ生物学研究用製品です。さらにキナーゼホスファターゼ生物学研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
法的情報
Pfizer Inc.との契約に基づき、研究目的用として販売しています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0191-VAR:
PZ0191-BULK:
PZ0191-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Registered report: Widespread potential for growth factor-driven resistance to anticancer kinase inhibitors
Greenfield E, et al.
eLife, 3, e04037-e04037 (2014)
Shota Yamamoto et al.
Radiology, 272(2), 568-576 (2014-06-03)
To present a radiogenomic computed tomographic (CT) characterization of anaplastic lymphoma kinase (ALK)-rearranged non-small cell lung cancer (NSCLC) (ALK+). In this HIPAA-compliant institutional review board-approved retrospective study, CT studies, ALK status, and clinical-pathologic data in 172 patients with NSCLC from
PF-2341066 combined with celecoxib promotes apoptosis and inhibits proliferation in human cholangiocarcinoma QBC939 cells
Chen C, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 15(5), 4543-4549 (2018)
Neurotrophic tyrosine kinase receptor 1 is a direct transcriptional and epigenetic target of IL-13 involved in allergic inflammation
Rochman M, et al.
Mucosal Immunology, 8(4), 785-785 (2015)
Damini Chand et al.
Disease models & mechanisms, 6(2), 373-382 (2012-10-30)
Neuroblastoma is a childhood extracranial solid tumour that is associated with a number of genetic changes. Included in these genetic alterations are mutations in the kinase domain of the anaplastic lymphoma kinase (ALK) receptor tyrosine kinase (RTK), which have been