Merck
PHL82325
ベラトリジン
phyproof® Reference Substance
別名:
3-ベラトロイルベラセビン, ベラセビンベラトレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H51NO11
CAS番号:
分子量:
673.79
Beilstein:
78875
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1OC)C(=O)OC2CC[C@@]3(C)C4CCC5[C@]6(O)C[C@H](O)[C@@]7(O)C(CN8CC(C)CCC8[C@@]7(C)O)[C@]6(O)C[C@]35O[C@]24O
InChI
1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19?,23?,24?,25?,26?,27-,28?,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
InChI Key
FVECELJHCSPHKY-FCSYLLAHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
電位依存性Na+チャネルを開口し、それらの不活性化を阻止します。これにより電位活性化型カルシウムチャネルも開口し、細胞内カルシウム濃度を上昇や神経伝達物質の放出がおこります。興奮性組織を脱分極するアルカロイド系神経毒であり、ナトリウムイオンの膜透過性を上昇させるために使われます。ベラトリジンはin vitroでクロム親和性細胞に対する細胞毒性があります。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)