Merck
PHL82921
Cevadine
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H49NO9
CAS番号:
分子量:
591.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C32H49NO9/c1-6-18(3)25(35)41-24-11-12-26(4)19-8-9-20-28(37)13-23(34)31(39)21(29(28,38)16-30(20,26)42-32(19,24)40)15-33-14-17(2)7-10-22(33)27(31,5)36/h6,17,19-24,34,36-40H,7-16H2,1-5H3/b18-6-/t17-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,32-/m0/s1
InChI Key
DBUCFOVFALNEOO-HWBIYQLFSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82921-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)