Merck
T2780
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗トロポミオシン マウス宿主抗体
clone TM311, ascites fluid
別名:
Anti-Tropomyosin Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TM311, monoclonal
分子量
antigen 36-39 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
pig, chicken, bovine, rabbit, mouse, hamster, rat, human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: suitable using human tissue and chicken gizzard extracts
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... TPM1(281544)
chicken ... TPM1(396366)
human ... TPM1(7168)
mouse ... Tpm1(22003)
rat ... Tpm1(24851)
詳細
モノクローナル抗トロポミオシン(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞を融合して産出したハイブリドーマに由来します。トロポミオシンは、アクチンフィラメントと密接に関係する剛性棒状タンパク質です。トロポミオシンの非筋形態は、幅広い細胞タイプから特定されています。トロポミオシンは、2本のαヘリックス状ポリペプチド鎖からなっています。
免疫原
ニワトリ砂嚢トロポミオシン。
アプリケーション
マウスモノクローナルクローンMID TM311抗トロポミオシン抗体を使用してトロポミオシンにタグ付けし、免疫ブロッティング法、免疫沈降法、面英蛍光法などの免疫細胞化学的手法および免疫組織化学(IHC)的手法により検出および定量を行います。細胞骨格構造中のトロポミオシンの存在と役割を決定するためのプローブとして使用されます。
モノクローナル抗ミトロポミオシンは、以下に使用されています:
  • 免疫蛍光標識
  • 免疫組織化学
  • ウエスタンブロッティング
  • 免疫ブロッティング
生物化学的/生理学的作用
トロポミオシンは、トロポニンと共にミオシンのアクチンへの結合を制御します。トロポミオシンは、アクチンのミオシン結合溝に沿って連続したポリマーを形成する二量体のコイルドコイルタンパク質です。さまざまなトロポミオシンアイソフォームは、細胞骨格や横紋筋機能においてアクチンに構造と機能を与える役に立ちます。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
T2780-100UL:
T2780-.5ML:
T2780-VAR:
T2780-.2ML:
T2780-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Activation of MAP kinases and phosphorylation of caldesmon in canine colonic smooth muscle.
Gerthoffer W T, et al.
The Journal of Physiology, 495(3), 597-609 (1996)
Iman Jalilian et al.
PloS one, 10(5), e0126214-e0126214 (2015-05-16)
The actin cytoskeleton is the primary polymer system within cells responsible for regulating cellular stiffness. While various actin binding proteins regulate the organization and dynamics of the actin cytoskeleton, the proteins responsible for regulating the mechanical properties of cells are
Non-canonical Wnt signaling enhances differentiation of Sca1+/c-kit+ adipose-derived murine stromal vascular cells into spontaneously beating cardiac myocytes
Palpant N J, et al.
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 43(3), 362-370 (2007)
Vertebrate tropomyosin: distribution, properties and function
Perry, S Victor
Journal of Muscle Research and Cell Motility, 22(1), 5-49 (2001)
J Boyd et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 92(25), 11534-11538 (1995-12-05)
Variants of chemically immortalized Syrian hamster embryo cells that had either retained (supB+) or lost (supB-) the ability to suppress tumorigenicity when hybridized with a fibrosarcoma cell line were subcloned. Both supB cell types are nontumorigenic; however, the supB- but