Merck
T6277
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗トロポニンT マウス宿主抗体
clone JLT-12, ascites fluid
別名:
Anti-ANM, Anti-NEM5, Anti-STNT, Anti-TNT, Anti-TNTS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
JLT-12, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
chicken, rat, bovine, rabbit
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:200 using rabbit total skeletal muscle extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
トロポニンTはトロポニンの重要なサブユニットです。トロポニンTは、185~205 Åの長さのカンマ状または棒状のタンパク質です。トロポニンTはアクチンヘリックスの溝の中に位置し、トロポニンのフィラメントに沿って伸びています。血清トロポニンTの寿命は120分です。本タンパク質のN末端は負に帯電した残基に富み、C末端は正に帯電した残基に富んでいます。このようなトロポニンT内電荷の不均一な分布は、生理的塩濃度での凝集を促進します。ヒトでは、心臓トロポニンTは4つのアイソフォームで存在し、そのうち3つは胎児で発現し、1つのアイソフォームが成人の心臓で発現します。
モノクローナル抗トロポニンT(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞を融合して産出したハイブリドーマに由来します。
免疫原
ウサギ骨格筋由来トロポニンT。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗トロポニンT抗体は、免疫染色に使用されています。
モノクローナル抗トロポニンTマウス宿主抗体は以下の研究で使用されています。
  • ウエスタンブロット法
  • 免疫細胞化学分析
  • 免疫蛍光
生物化学的/生理学的作用
トロポニンTは、トロポニンのサブユニットであり、トロポニンのトロポミオシンへの結合を促進します。また、筋収縮においても重要な役割を果たしています。心筋トロポニンTは、急性心筋梗塞(MI)の検出のための潜在的マーカーとして機能します。トロポニン成分のアクチン-トロポミオシンフィラメントへの結合の促進の外にも、アクトミオシンATPase活性の制御において必須の役割を担います。心筋トロポニンT遺伝子変異は、肥大型心筋症を引き起こします。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
T6277-.5ML:
T6277-.2ML:
T6277-BULK:
T6277-100UL:
T6277-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael T Massengill et al.
Cardiovascular research, 111(1), 34-43 (2016-03-31)
Under pressure overload, initial adaptive hypertrophy of the heart is followed by cardiomyocyte elongation, reduced contractile force, and failure. The mechanisms governing the transition to failure are not fully understood. Pressure overload reduced cardiac myosin light chain kinase (cMLCK) by
J C Moolman et al.
Journal of the American College of Cardiology, 29(3), 549-555 (1997-03-01)
This study was designed to verify initial observations of the clinical and prognostic features of hypertrophic cardiomyopathy caused by cardiac tropnin T gene mutations. The most common cause of sudden cardiac death in the young is hypertrophic cardiomyopathy, which is
Lori A Walker et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 301(3), H832-H840 (2011-05-31)
Right ventricular (RV) failure is one of the strongest predictors of mortality both in the presence of left ventricular decompensation and in the context of pulmonary vascular disease. Despite this, there is a limited understanding of the biochemical and mechanical
Dynamics of the skeletal muscle secretome during myoblast differentiation
Henningsen J, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, 9(11), 2482-2496 (2010)
V L Filatov et al.
Biochemistry. Biokhimiia, 64(9), 969-985 (1999-10-16)
This review discusses the structure and properties of the isolated components of troponin, their interaction, and the mechanisms of regulation of contractile activity of skeletal and cardiac muscle. Data on the structure of troponin C in crystals and in solution