抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DE-U-10, monoclonal
分子量
antigen 50-55 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
rabbit, chicken, hamster, feline, lizard, sheep, rat, human, bovine, viper, mouse, goat
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:40 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
microarray: suitable
western blot: 1:200 using chicken gizzard extract/whole extract of mouse myoblast C2C12 cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Des(13346)
rat ... Des(64362)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- 免疫組織化学染色
- 免疫ブロット分析
- 免疫細胞化学検査
- 中間径フィラメントの免疫細胞化学的局在解析
生物化学的/生理学的作用
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
D1033-100UL:
D1033-.5ML:
D1033-VAR:
D1033-BULK:
D1033-.2ML:
試験成績書(COA)