アッセイ
≥99.0% (titration)
形状
crystalline powder
pH
6.0-7.0 (0.1 M in water, high purity)
溶解性
water: 0.5 M, clear, colorless
SMILES記法
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.C2H4O2/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChI Key
PIEPQKCYPFFYMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリズマ® 酢酸塩は、次の用途で使用されています:
- 卵母細胞上清のpHを7.7に中和するためのアデノシン三リン酸(ATP)アッセイ
- 植物の細胞壁からタンパク質や膜を除去するための細胞壁単離
- 細胞の選別や溶解のための溶解バッファーDamIDバッファーの成分として
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1258-250G:
T1258-100G:
T1258-VAR:
T1258-25G:
T1258-EW:
T1258-BULK-PC:
T1258-BULK:
T1258-H:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nature, 569(7758), 729-733 (2019-05-24)
In mammals, the emergence of totipotency after fertilization involves extensive rearrangements of the spatial positioning of the genome1,2. However, the contribution of spatial genome organization to the regulation of developmental programs is unclear3. Here we generate high-resolution maps of genomic
ChemSusChem, 13(17), 4400-4408 (2020-07-22)
Increases in coniferaldehyde content, a minor lignin residue, significantly improves the sustainable use of plant biomass for feed, pulping, and biorefinery without affecting plant growth and yields. Herein, different analytical methods are compared and validated to distinguish coniferaldehyde from other