グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 745 °C)
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥99%
形状
crystals
品質
free-flowing
不純物
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
損失
≤0.2% loss on drying
pH
6.0-9.2 (25 °C, 5%)
mp
681 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Redi-Dri™技術により塊ができないので、塩類をさらさらにしておくための複雑な手順は不要です。塩類を乾燥した状態に保つと、正確な測定値が得られて結果が改善され、塩やバッファーの取り扱いが簡単になります。塩類をオーブンやデシケーターで乾燥させたり、手で砕いたりする必要はありません。Redi-Dri™は、固結防止剤のことを気にすることなく、数カ月にわたって塩類を簡単に使用できる状態に保ちます。繰り返し開封した後でも、測定結果が常に正確であると確信できます。Redi-Dri™は、塩を長期間使用できる状態に維持することで、時間、エネルギー、そして費用を節約します。
アプリケーション
- 酸化体としてのtert-ブチルヒドロペルオキシドの存在下で芳香族第一アミンを対応するニトロ化合物に変換。
- ニッケル触媒存在下でハロゲン化アリールをヨウ化アリールに変換。
- 水中並びに8-クラウン-6及びtert-ブチルヒドロペルオキシド存在下で活性化アルケンとスルホニルヒドラジドから硫酸化オキシインドールを調製。
特徴および利点
- 効率の向上 – 固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
- 安全性– 固まりをバラバラにするために道具の力を使うリスクが避けられます
- 経済性 – 調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
- 保証された品質 – 専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
- フレキシブルな容量 – 研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
746428-VAR:
746428-100G:4548174000144
746428-1KG:4548174000151
746428-6X500G:4548174000182
746428-12KG:
746428-2.5KG:4548174000168
746428-500G:4548174000175
746428-BULK:
試験成績書(COA)