詳細
ヨウ化カリウムは、ペロブスカイト太陽電池や発光ダイオードの製造において、安定性と性能を高める添加剤として広く使用されています。KIからの過剰なI−はI−の空孔を埋め、イオン移動の潜在的な経路を抑制します。陽イオンK+は、配位不足のハロゲン化物との結合や、粒子表面の負に帯電したトラップ状態の不動態化が可能で、これによりデバイスの性能が向上します。また、バイオディーゼルや五員環環状炭酸エステルの合成など、各種反応の触媒としても使用できます。
アプリケーション
- Optimal concentration of potassium iodide to reduce the black staining of silver diamine fluoride:この研究では、歯科用材料に焦点を合わせた材料科学に関連して、歯科用途においてフッ化ジアミン銀による着色を最小化するために最適なヨウ化カリウム濃度を特定しています(Detsomboonrat et al., 2022)。
- Optimized assay for hydrogen peroxide determination in plant tissue using potassium iodide:この論文では、ヨウ化カリウムを使用して植物組織中の過酸化水素濃度を決定するために最適化された方法について議論しており、植物生理学や酸化ストレスの化学教育的研究に役立ちます(Junglee et al., 2014)。
- Potassium iodide as a low-cost cathode material for efficient potassium-ion storage:この研究では、カリウムイオン電池用のコストパフォーマンスの高いカソード材料としてのヨウ化カリウムの使用について調査し、エネルギー貯蔵用途におけるその可能性を強調しています(Alanazi et al., 2020)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204102-250G:4548173992822
204102-10G:4548173992815
204102-BULK:
204102-50G:4548173992839
204102-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nutrients, 10(3) (2018-03-02)
Cow's milk is the most important dietary source of iodine in the UK and Ireland, and also contributes to dietary selenium intakes. The aim of this study was to investigate the effect of season, milk fat class (whole; semi-skimmed; skimmed)
Human reproduction (Oxford, England), 30(1), 49-60 (2014-11-08)
Are protein oxidative stress markers [thiols, advanced oxidation protein products (AOPP), protein carbonyls and nitrates/nitrites] in perioperative peritoneal fluid higher in women with histologically proven endometriosis when compared with endometriosis-free controls? Protein oxidative stress markers are significantly increased in peritoneal
Pediatric blood & cancer, 60(11), 1833-1838 (2013-07-09)
Thyroid dysfunction has been reported in up to 52% of patients 1.4 years after treatment with (131) I-Metaiodobenzylguanidine (MIBG) in children with neuroblastoma (NBL), despite the use of potassium-iodide (KI). Our aim was to investigate if the incidence and severity
Carbohydrate polymers, 91(2), 682-685 (2012-11-06)
We report a new biopolymer electrolyte for dye sensitized solar cell application. To develop polymer electrolyte, potassium iodide have been added in agarose biopolymer matrix and characterized using various techniques like complex impedance spectroscopy, Infrared spectroscopy (IR), X-ray diffraction (XRD)
Organic & biomolecular chemistry, 10(39), 7869-7871 (2012-09-06)
We have developed a new KI-catalyzed method for the imidation of an sp(3) C-H bond adjacent to an amide nitrogen atom by using TBHP (tert-butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution) as the oxidant. This novel procedure tolerated air and moisture and