Merck
1.05044
Supelco
ヨウ化カリウム
99.995 Suprapur®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KI
CAS番号:
分子量:
166.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-659-4
NACRES:
NB.21
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 745 °C)
アッセイ
99.995%
形状
solid
有効性
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp
681 °C (lit.)
溶解性
1430 g/L
かさ密度
1500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 100 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 10 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 10.0 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.010 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.05 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.050 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.010 ppm
法的情報
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3