Merck
205486
Sigma-Aldrich
キシレノールブルー
indicator grade, Dye content 90 %
別名:
p-キシレノールスルホンフタレイン, p-キシレノールブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H22O5S
CAS番号:
分子量:
410.48
Beilstein:
363132
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
indicator grade
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, 90%
テクニック
titration: suitable
有効pH範囲
1.2-2.8, red to yellow(acid)
8.0-9.8, yellow to violet(alkaline)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
λmax
424 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C23H22O5S/c1-13-11-20(24)15(3)9-18(13)23(19-10-16(4)21(25)12-14(19)2)17-7-5-6-8-22(17)29(26,27)28-23/h5-12,24-25H,1-4H3
InChI Key
MGUKYHHAGPFJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Xylenol Blue is a dark brown powder and it belongs to the class of sulfonephthalein dyes. Xylenol Blue changes color from red (pH 1.2) to yellow (2.8) and yellow (8.0) to blue (9.6). It is widely used in food storage, drugs, determining bacterial growth, microbial assays and determining lipase.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
205486-VAR:
205486-5G:
205486-1G:
205486-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R. W. Sabnis
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)