Merck
T3260
Sigma-Aldrich
トルイジンブルー O
Powder
別名:
ブルテンクロリド, ベーシックブルー17, メチレンブルーT50 or T エキストラ, 塩化トロニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16ClN3S
CAS番号:
分子量:
305.83
カラーインデックス番号:
52040
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
トルイジンブルー O, Technical grade
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, ~80%
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
H2O: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=CC(\C=C3Sc2cc1N)=[N+](\C)C
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8,16H,1-3H3;1H
InChI Key
GEDVVYWLPUPJJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
さまざまな組織学的な染色に適した異染性色素。
トルイジンブルー O (TBO)は、キノン・イミンファミリーのチアジン色素で、陽イオン性です。TBOは、パラフィン包埋植物細胞壁の多染性染色に使用されています。TBOは、広範囲の組織学的染色に適した異染性色素です。
アプリケーション
TBOは、間葉性細胞、味蕾、骨芽細胞、細胞基質などさまざまな標本の染色に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3260-100G:
T3260-25G:
T3260-5G:
T3260-BULK:
T3260-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fibroblast-derived matrix (FDM) as a novel vascular endothelial growth factor delivery platform
Ping Du
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society (2014)
Mrinalini Sharma et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 52(1), 299-305 (2007-10-31)
Staphylococci are important causes of nosocomial and medical-device-related infections. Their virulence is attributed to the elaboration of biofilms that protect the organisms from immune system clearance and to increased resistance to phagocytosis and antibiotics. Photodynamic treatment (PDT) has been proposed
Polychromatic staining of plant cell walls by toluidine blue O
T.P.O'Brien
Protoplasma, 59(2) (1964)
An investigation of cellular dynamics during the development of intramembranous bones: the scleral ossicles
J. Jabalee
Journal of Anatomy (2013)
Teaching Plant Anatomy Through Creative Laboratory Exercises null