Merck
SHM03
Sigma-Aldrich
MISSION® ExpressMag®ビーズ
Increases transduction efficiency
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
シェルフライフ
3 yr
保管温度
2-8°C
詳細
ExpressMagシステムに関するSigmaの共同研究者のプロトコールは、下記のリンク先でご覧ください。
www.sigmaaldrich.com/mission-protocols
アプリケーション
MISSION® ExpressMag®magneticsとの併用により、ExpressMag beadsは、レンチウイルス粒子の導入効率を高めます。特に、初代培養細胞や浮遊細胞では導入効率が飛躍的に向上します。
調製ノート
凍結は避けてください。ExpressMag bead溶液を凍結した場合、導入効率が著しく低下します。
法的情報
ExpressMag is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
SHM03-BULK:
SHM03-300UL:
SHM03-10ML:
SHM03-100UL:
SHM03-VAR:
SHM03-1ML:
SHM03-5ML:
SHM03-100UL-KC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1