詳細
ExpressMagシステムに関するSigmaの共同研究者のプロトコールは、下記のリンク先でご覧ください。
www.sigmaaldrich.com/mission-protocols
www.sigmaaldrich.com/mission-protocols
アプリケーション
MISSION® ExpressMag® 96-Well Magnetの磁力によって、培養細胞の表面に磁性ナノ粒子が引きつけられます。この製品は、96ウェルの組織培養プレ-ト用に最適化されています。
注意
オ-トクレ-ブは避けてください。70%イソプロパノ-ルで表面を清潔にしてください。
マグネットは、ハ-ドディスク、IDカ-ド、クレジットカ-ドのような磁気記憶デバイスをはじめ、電子デバイス、強磁性体には近づけないようにしてください。心臓ペ-スメ-カ-を装着した方は、このマグネットの取り扱いを避けてください。
法的情報
ExpressMag is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC