Merck
RNAiシングルクローン
センス鎖
最適な遺伝子ノックダウンのためのMISSION shRNAクローン 
ショートヘアピンRNA構造(shRNA)による長期に安定した遺伝子サイレンシングは、その他のRNAiやCRISPRツールによるノックアウト遺伝子実験とは異なる優位性をもたらします。Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、Broad InstituteのRNAiコンソーシアム(TRC)の科学者との連携によって、RNAi実験のための最も包括的でバリデーションされたベクターとクローンのシリーズを生み出しました。ハイスループットなレンチウイルス製造とDNA精製のサービスにおける私たちの世界レベルの専門技術をご利用いただければ、時間とリソースを節約できます。柔軟性に優れたカスタム製品により、お客様のあらゆる実験ニーズを満たし、またこれまでにないさまざまな遺伝子をカバーすることができます。  
350年以上にわたって技術的リーダーシップを発揮し、Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクス製品は、発見から治療効果に至るまで、より高いレベルの専門技術をもたらします。
詳しくはこちらをご覧ください。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
期待に応える遺伝子ノックダウンのエキスパート
信頼性に優れたTRC1.5およびTRC2ラインナップの独占プロバイダーであるメルクは、20,000を超えるヒトおよびマウス遺伝子をターゲットとする約200,000のプレクローンshRNA構造で構成された、包括的なMISSION shRNA製品を提供しています。目的の遺伝子の検索、バリデーションデータの表示および注文は簡単で、数回クリックするだけです。shRNAクローンをレンチウイルス、プラスミドDNA、または大腸菌ストックで利用できます
各遺伝子に対して異なる領域をターゲットとする複数のベクターコンストラクトをご用意しています。すべてのshRNAは、pLKO.1レンチウイルスベクターにクローニングされ、ターゲット遺伝子と確実に一致することが検証されたシーケンスを有します。Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、最も困難なターゲットと細胞株にも対応した最も信頼できる包括的なshRNAスクリーニングポートフォリオを提供します。
ゲノムワイドなノックダウン用RNAiスクリーニング
機能ゲノミクススクリーニングは創薬研究にとって不可欠であり、これにより科学者は生物システム、生物学的経路、および疾患の根底にある機序を解明することができます。これらの複雑な分子間相互作用ネットワークを効果的に調査するには、高精度、高効率、および長期間のノックダウンが可能なshRNAライブラリーが必要です。遺伝子ファミリーセットやライブラリーに関する詳細を知りたい場合は、こちらまでお問い合わせください
shRNAベクターおよびコントロール
最適な実験デザインは、適切なベクターおよびコントロールから始まります。プラスミドDNAやレンチウイルス形質導入粒子に利用可能なベクターのオプション、TRC1.5およびTRC2用のポジティブおよびネガティブコントロールの包括的な製品をご利用ください。MISSIONshRNAコントロールの詳細をご覧ください。MISSION™ベクターの詳細をご覧ください。
カスタムクローニング
蛍光タグ、代替プロモータ、またはより高いウイルス力価を有するベクターが必要な場合でも、私たちのラインナップが対応します。主力製品は、TRC-designed pLKO.1-puroおよびTRC2-pLKO.5-puroベクターです。これらのベクターは、あらゆる実験のニーズに合わせて対応することができます。
検討を要するカスタムプロジェクトがあれば、Sigma-Aldrich® アドバンストゲノミクスのエキスパートにお問い合わせください
MISSION shRNAノックダウンの保証
Sigma-Aldrich®shRNAは、ターゲット遺伝子のshRNA製品において規定のレンチウイルスクローン数(通常は5クローン)を購入した時点で、これらの遺伝子用レンチウイルスクローンの少なくとも1つで70%超のノックダウンが発生することが保証されます。
この保証は、一過性のDNAのトランスフェクションには適用されません。保証を適用するために、ノックダウンが非効率であることを示すサポートデータとして、適切なコントロールおよび条件が必要です。適切なサポートデータとして、定量PCRベースのサイレンシングデータ、適切なポジティブコントロールshRNAと適切なネガティブコントロールshRNAのターゲットmRNAレベルの比較、ターゲットmRNAのノックダウンが70%以上であることの証明が含まれます。抗体のばらつきおよびタンパク質の半減期のため、タンパク質ベースの検出方法は保証の対象とはなりません。同一の遺伝子ターゲットに対する他のshRNAがなくすべてのshRNAがターゲット遺伝子を70%以上ノックダウンできなかった場合、該当クローンの購入金額をお返しします。
私たちがサポートします
試験設計で支援が必要な場合、カスタムベクターや高いウイルス力価が必要な場合、トラブルでお困りの場合、あるいはお客様の研究でshRNA遺伝子サイレンシングの利用法について知識を深めたい場合でも、Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスがお客様をサポートします。Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスのエキスパートにお問い合わせください