DNA・RNAの精製
DNAとRNAの抽出は分子生物学で使用される基本技術の1つです。広い範囲の研究や臨床応用において、高品質、高純度核酸への大きなニーズが存在します。核酸の精製は多くの分子生物学やゲノム操作ワークフローにおける最初の1歩です。
DNAおよびRNAサンプルは、しばしば未精製の調製物から得られます。ゲノムDNA、プラスミドDNA、全RNAは以下の例を含む数多くの素材から抽出・精製することができます:バクテリアと哺乳類細胞、植物組織、真菌組織、哺乳類組織、血液、プラズマ、血清、ウィルス、頬側・鼻孔粘膜(スワブ)、ゲルマトリックス、PCR、その他の酵素反応。多くの場合、これらのサンプルから核酸を分離するためには細胞膜の溶解や均質化などの操作が必要となり、それに続いてタンパク質、酵素、洗浄剤、塩分、脂質などを除去しなければなりません。
一般的に使用される方法:
|
|
どの精製法が最善であるかは、目的とするアプリケーションによって決まります。精製後の核酸は次のような応用に使用されます:PCR、qPCR、制限消化、核酸連結、クローニング、ジェノタイピング、遺伝子発現解析、次世代シーケンシング(NGS)、ノーザン/サザンブロット法
関連技術資料
- この技術情報を参考に、オリゴの種類および使用用途に応じて最も良い精製方法を選択してください。
- An overview of methods for quantifying DNA and RNA, how to measure DNA and RNA concentration and yield, and how to assess purity of nucleic acid samples.
- 使用に適した製品により、お客様のIVD開発および製造プロセスのあらゆる段階に必要な品質、一貫性およびドキュメンテーションを提供します。
- This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during plasmid DNA preparation.
- DNA定量の精度・下流酵素プロセスに対する精製法の影響GenElute™-E DNA精製キットを用いた、UV分光測定、ゲル電気泳動、および下流のqPCRによるゲノムDNAの純度の評価
- すべて表示 (60)
関連プロトコル
- オリゴヌクレオチドの取扱いは、トラブルなく実験を確実に行うために大切です。オリゴを適切に保管することにより、有効期間が最長となり、オリゴを最大限利用できます。
- GenomePlex® Whole Genome Amplification is the method of extracting DNA from the animal sample. GenomePlex® products have been used to amplify genomic DNA from chicken, porcine, bovine, fish, and shrimp source.
- This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
- 0.1 mU DNaseフリーRNaseは、反応量50 μLのPCRグレード水中で1 μg RNAを分解します(30分、+37℃)。DNaseフリーRNaseのタンパク質濃度は0.5 μg/μLです。
- すべて表示 (72)