Merck
40-285
Millipore
96ウェル平底プレートまたは96ウェル円錐形ウェルプレート向け携帯型磁気セパレーターブロック
別名:
Hand Held Magnetic Washer, Hand Held Washer, Millipore Hand Held Magnetic Washer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NA.51
メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
携帯型磁気セパレーターブロックは、生体磁気分離のための低コストの選択肢を提供します。ビーズをウェルの側面に引き寄せるために、ウェルの底面付近に磁石を配置します。上部の磁気フレームは白色のポリカーボネート製で、その下には耐食スチール製プレートが設置され、これらすべてがポリプロピレン製の土台に取り付けられています。調節可能なクリップシステムによって多種多様なマイクロプレートをセパレーターに取り付けることが可能で、ベースプレート上のOリングを使用すれば簡単に把持できます。
アプリケーション
MILLIPLEX MAPアッセイとの併用する場合、具体的な使用手順は製品プロトコルを参照してください。
法的情報
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Need help deciding which multiplex assay fits your research? Before you start multiplexing with MILLIPLEX® multiplex kits, check out these tips for how to decide what the best MILLIPLEX® assay is for your research. Also, learn what materials are required to complete multiplex workflows but not provided with the kits.