Merck
198161
Sigma-Aldrich
トルイジンブルー O
certified by the Biological Stain Commission
別名:
ブルテンクロリド, ベーシックブルー17, メチレンブルーT50 or T エキストラ, 塩化トロニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16ClN3S
CAS番号:
分子量:
305.83
カラーインデックス番号:
52040
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, 80%
dark green
λmax
626 nm
&ε; (減衰係数)
≥13000 at 241-247 nm in H2O
≥28000 at 287-293 nm in H2O
≥40000 at 625-635 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=CC(\C=C3Sc2cc1N)=[N+](\C)C
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8,16H,1-3H3;1H
InChI Key
GEDVVYWLPUPJJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
さまざまな組織学的な染色に適した異染性色素。
アプリケーション
トルイジンブルーOは、発光ダイオードと共に in vitroでのバイオフィルムを制御し、グラム陰性菌を死滅させるための光増感剤として使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
トルイジンブルー O(TBO)は、キノン-イミンファミリーのチアジン色素で、カチオン性です。TBOは、パラフィン包埋植物細胞壁の多染性染色に使用されています。TBOは、効率的な吸着剤であるクリノプチロライトを使用することで、その水性溶液から除去できます。う歯に関係するさまざまな口腔細菌を破壊するために、TBOと固定出力ラボ用レーザー光源が併用されます。この異染性核染料は、しばしばチオニンまたはメチレンブルーの代わりに使用されます。また、マラカイトグリーンおよび塩基性フクシンと共に、三塩基性染料の成分となります。
適合性
Churukian-Schenk法を用いた肥満細胞や軟骨およびパラフィン切片のNocht法の異染性染料として用いられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
198161-VAR:
198161-25KG:
198161-10G:
198161-25G:
198161-BULK:
198161-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The adsorption kinetics and removal of cationic dye, Toluidine Blue O, from aqueous solution with Turkish zeolite
Alpat S K
Journal of Hazardous Materials, 151(1), 213-220 (2008)
Factors influencing the susceptibility of Gram-negative bacteria to toluidine blue O-mediated lethal photosensitization
komerik N
Journal of Applied Microbiology, 92(4), 618?623-618?623 (2002)
A TRIBASIC STAIN FOR THIN SECTIONS OF PLASTIC-EMBEDDED, OSO4-FIXED TISSUES.
P M GRIMLEY
Stain technology, 39, 229-233 (1964-07-01)
Anaīs Noblanc et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-15)
There is growing evidence that the quality of spermatozoa decreases with age and that children of older fathers have a higher incidence of birth defects and genetic mutations. The free radical theory of aging proposes that changes with aging are
Polychromatic staining of plant cell walls by toluidine blue O
Brien T P O
Protoplasma, 59(2), 368- 373 (1964)