Merck
556416
Sigma-Aldrich
ニューメチレンブルーN
Dye content ~70 %
別名:
ベーシックブルー24, メチレンブルーN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22ClN3S
CAS番号:
分子量:
347.91
カラーインデックス番号:
52030
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder, crystals or chunks
組成
Dye content, ~70%
テクニック
microbe id | staining: suitable
mp
190 °C (dec.) (lit.)
λmax
590 nm
632 nm (2nd)
εmax
≥29000 at 626-634 nm in water
≥30500 at 586-594 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CCNc1cc2[s+]c3cc(NCC)c(C)cc3nc2cc1C
InChI
1S/C18H22N3S.ClH/c1-5-19-13-9-17-15(7-11(13)3)21-16-8-12(4)14(20-6-2)10-18(16)22-17;/h7-10,19-20H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
NZYCYASKVWSANA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ニューメチレンブルーNは、Candida albicans(カンジダ・アルビカンス)の光力学的不活性化のための光増感剤として使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ニューメチレンブルーNは、RNAに結合し、RNAを中和し、RNAと架橋を形成することができます。これにより、リボソームRNAや残留RNAはミトコンドリアやフェリチン塊と共沈されます。これらの事象により、生きている若い赤血球は顕微鏡で見ることができる紺青のクラスターやフィラメントとなり、これは網状組織と呼ばれます。ニューメチレンブルーNは、網状赤血球(RNAを含む赤血球)の計数に役立ちます。
特徴および利点
溶媒溶解性、カチオン性チアジン色素
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
556416-10G:
556416-VAR:
556416-1G:
556416-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diego A Portela et al.
Veterinary anaesthesia and analgesia, 39(4), 398-408 (2012-05-31)
To describe the landmarks and methodology to approach the thoracic paravertebral space in dogs; to evaluate if intercostal muscular response could be evoked by a nerve-stimulator; to radiographically assess the distribution pattern of a radio-opaque contrast medium after thoracic paravertebral
Jennifer L Lansdowne et al.
American journal of veterinary research, 66(8), 1324-1329 (2005-09-22)
To determine the relationship between epidural cranial migration and injectate volume of an isotonic solution containing dye in laterally recumbent foal cadavers and evaluate the cranial migration and dermatome analgesia of an epidural dye solution during conditions of laparoscopy in
M Shaffer et al.
Pediatric pathology, 13(5), 591-595 (1993-09-01)
Although reticulocyte counts can be reliably performed for up to 48 h after storage in EDTA, it is unclear whether this is applicable to the pediatric age group. In order to evaluate this, manual reticulocyte counts were performed on 20
S K Lai et al.
Clinical and laboratory haematology, 21(4), 261-264 (1999-12-03)
Hb-H disease is a form of alpha-thalassemia commonly found in south-east Asia. In this condition, numerous Hb-H bodies are found in erythrocytes using reticulocyte staining preparations. This is the first study addressing the possible interference of Hb-H inclusions in automated
Turgeon ML
Linne & Ringsrud's Clinical Laboratory Science: The Basics and Routine Techniques (2014)