Merck
R4132
Sigma-Aldrich
網赤血球染色液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
microbe id | staining: suitable
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
血液塗抹標本中の網状赤血球の同定にニューメチレンブルーを使用します。網状赤血球染色は、網状赤血球の検出に使用されています。
原理
血液と網状赤血球染色液(ニューメチレンブルー)を混合し、室温で短時間インキュベーションします。 スライドガラスにウェッジ法やスピン法で塗抹標本を作成し、風乾後に油浸光学顕微鏡で評価します。陽性赤血球の場合、青色に染色された顆粒が2個以上観察されます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
R4132-BULK:
R4132-VAR:
R4132-120ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
HDL cholesterol levels are an important factor for determining the lifespan of erythrocytes
Meurs I, et al.
Experimental Hematology, 33(11), 1309-1319 (2005)
Thiet M Vu et al.
Nature, 550(7677), 524-528 (2017-10-19)
Sphingosine-1-phosphate (S1P), a potent signalling lipid secreted by red blood cells and platelets, plays numerous biologically significant roles. However, the identity of its long-sought exporter is enigmatic. Here we show that the major facilitator superfamily transporter 2b (Mfsd2b), an orphan
関連コンテンツ
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
血液、血液を造る臓器、および治療や予防を含めた血液疾患に関する臨床研究、そして血液検査に用いる染色法および色素についてご紹介します。