安全性情報
GS500
Sigma-Aldrich
ギムザ染色、改変
別名:
ギムザ溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
solution
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
テクニック
microbe id | staining: suitable
pH
6.75-6.95
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI Key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
血液塗抹標本をギムザ染色液で染色した場合、白血球の核と細胞質は特徴的な青色やピンク色を呈します。精製されたエオシン色素とチアジン色素を用いることによって、ロット間のばらつきを最小限に抑えています。
関連製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GS500-VAR:
GS500-BULK:
GS500-500ML:4548173198842
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Histophatologic Techniques (2006)
Cell Migration (2005)
Jing Zhang et al.
Cell death & disease, 11(7), 602-602 (2020-08-01)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malignant primary brain tumor and has the highest mortality rate among cancers and high resistance to radiation and cytotoxic chemotherapy. Although some targeted therapies can partially inhibit oncogenic mutation-driven proliferation of GBM cells, therapies
The Giemsa stain: its history and applications
Barcia, et al,
International Journal of Surgical Pathology, 15(3) (2007)
Lei Huang et al.
Frontiers in physiology, 9, 473-473 (2018-06-06)
Monocyte/macrophage recruitment is closely associated with the degree of hypertensive renal injury. We investigated the direct role of macrophages using liposome-encapsulated clodronate (LEC) to deplete monocytes/macrophages in hypertensive renal injury. C57BL/6 mice were treated with a pressor dose of angiotensin
関連コンテンツ
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
臨床診断における細菌学の科学・実践の概要顕微鏡解析用の標準および特殊な染色法の用途についてご紹介します。
血液、血液を造る臓器、および治療や予防を含めた血液疾患に関する臨床研究、そして血液検査に用いる染色法および色素についてご紹介します。