形状
powder or crystals
組成
Dye content, ≥50%
テクニック
microbe id | staining: suitable
mp
233-236 °C (lit.)
λmax
622 nm
&ε; (減衰係数)
≥20000 at 237-241 nm in 50% ethanol at 0.005 g/L
≥20000 at 248-252 nm in 50% ethanol at 0.005 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CC\[N+](CC)=C1\C=CC2=Nc3cc(C)c(N)cc3OC2=C1.CC\[N+](CC)=C4\C=CC5=Nc6cc(C)c(N)cc6OC5=C4
InChI
1S/2C17H20N3O.4ClH.Zn/c2*1-4-20(5-2)12-6-7-14-16(9-12)21-17-10-13(18)11(3)8-15(17)19-14;;;;;/h2*6-10H,4-5,18H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI Key
SIHASHFMDFXGSX-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
860867-25G:
860867-VAR:
860867-10G:
860867-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック