Merck
16035
Sigma-Aldrich
ブリリアントクレシルブルー 溶液
for microscopy, 0.3 % (w/v) in ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
6035110
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
グレード
for microscopy
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
dye ( C.I. 51010), 0.3 % (w/v) (in ethanol)
濃度
0.3 % (w/v) in ethanol
密度
0.808 g/mL at 20 °C
εmax
6.0 in 50% ethanol
適合性
suitable for microscopy
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1=C(N)C=C([O+]=C(C=C(N(CC)CC)C=C2)C2=N3)C3=C1.Cl[Zn-2](Cl)(C)(Cl)Cl.CC4=C(N)C=C([O+]=C(C=C(N(CC)CC)C=C5)C5=N6)C6=C4
InChI
1S/2C17H20N3O.4ClH.Zn/c2*1-4-20(5-2)12-6-7-14-16(9-12)21-17-10-13(18)11(3)8-15(17)19-14;;;;;/h2*6-10H,4-5,18H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI Key
SIHASHFMDFXGSX-UHFFFAOYSA-J
詳細
Brilliant Cresyl blue is a phenoxazine dye.
アプリケーション
Brilliant Cresyl blue may be used for staining Hienz bodies, in an experimental study to investigate the importance of peroxiredoxin II, for sustaining life span of erythrocytes in mice.
その他情報
Staining of immature red cells and platelets
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16035-BULK:
16035-VAR:
16035-100ML:4548173985022
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly (brilliant cresyl blue) modified glassy carbon electrodes: electrosynthesis, characterisation and application in biosensors.
Ghica ME and Brett CM.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 629 (1), 35-42 (2009)
Peroxiredoxin II is essential for sustaining life span of erythrocytes in mice.
Lee TH
Blood, 101 (12), 5033-5038 (2003)
G. Clark
Staining Procedures, 176-176 (1981)