Merck
395132
Sigma-Aldrich
過ヨウ素酸 溶液
1 g/dL in deionized water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
expiry date on label
反応適合性
reagent type: oxidant
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
1 g/dL in deionized water
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI Key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
過ヨウ素酸シッフ(PAS)染色の手順番号395と銀染色の手順番号HT100に用いられます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
395132-VAR:
395132-BULK:
395132-1L:4548173993812
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)