Merck
375810
Sigma-Aldrich
過ヨウ素酸
ACS reagent, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H5IO6
CAS番号:
分子量:
227.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
アッセイ
99%
99.0-101.0% (ACS specification)
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
不純物
≤0.01% insolubles
≤0.01% other halogens
強熱残分
≤0.01%
mp
122 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Fe: ≤0.003%
heavy metals: ≤0.005%
アプリケーション
histology
SMILES記法
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI Key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
過ヨウ素酸は、酸化剤として一般的に使用される無機酸です。過ヨウ素酸による酸化は、シアル酸測定に使用される、過ヨウ素酸レゾルシノールアッセイの反応段階の一つです。過ヨウ素酸は、炭水化物の1,2グリコール結合と反応し、Schiff試薬により染色されるアルデヒドを生成します。このため、過ヨウ素酸-Schiff試薬(PAS)は組織切片中の炭水化物測定のため組織化学検査で使用されます。′
アプリケーション
過ヨウ素酸は以下の反応で使用されています:
  • アルコールからケトンおよびアルデヒドへの酸化
  • ヒドロキシルアミン誘導体の酸化
  • アレーンからキノンへの酸化
  • ジチオ誘導体およびオキサチオ誘導体の脱保護
  • エポキシ化天然ゴム(ENR)の酸化的分解
  • ウラゾールおよびビスウラゾールからトリアゾリンジオンへの酸化
  • グルコサゾンの酸化的切断
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
過よう素酸
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
375810-100G:4548173988214
375810-BULK:
375810-VAR:
375810-25G:4548173988207
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Periodic Acid Oxidation.
Jackson EL.
Organic Reactions, 341-375 null
Carbohydrate histochemistry studied by acetylation techniques: I. Periodic acid methods.
McManus JFA and Cason JE.
The Journal of Experimental Medicine, 91(6), 651-651 (1950)
Histological and histochemical uses of periodic acid.
J F A McMANUS
Stain technology, 23(3), 99-108 (1948-07-01)
The sialic acids. XI. A periodate-resorcinol method for the quantitative estimation of free sialic acids and their glycosides.
G W Jourdian et al.
The Journal of biological chemistry, 246(2), 430-435 (1971-01-25)
The first report on the catalytic oxidation of urazoles to their corresponding triazolinediones via in situ catalytic generation of Br+ using periodic acid or oxone/KBr system.
Zolfigol MA, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 270(1), 219-224 (2007)