Merck
03978
Sigma-Aldrich
メチレンブルー 溶液
for microscopy, concentrate according to Ehrlich, concentrated, aqueous solution
別名:
メチレンブルー染色, Loefflerのメチレンブルー, エールリッヒ試薬III
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18ClN3S
CAS番号:
分子量:
319.85
Beilstein:
3641570
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
for microscopy
フォーム
liquid
品質
concentrated, aqueous solution
シェルフライフ
~3 yr
濃度
1.5% (1.5 g/ 100 mL)
密度
1.0 g/mL at 20 °C
εmax
9.4 at 656-666 nm in water
適合性
suitable for microscopy
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチレンブルーは、メチルチオニニウム塩化物とも呼ばれる感光性フェノチアジン染料です。メチレンブルーは小分子量染料であり、グラム陽性菌とグラム陰性菌の両者を染色します。
核をより観察しやすくするために、動物細胞の染色にメチレンブルーが使用されます。この色素は、Wrightの染色やJennerの染色などの染色媒体の成分です。
アプリケーション
メチレンブルー溶液は、ヒト羊水幹細胞の細胞生存率を測定するためにその染色に使用されています。また、マイコバクテリアの有無を確認するために切片の染色にも使用されています。
細胞診で使用される血液膜/塗抹標本の染色や、顕微鏡下やハイブリダイゼーション膜上で見るためのRNAまたはDNAの染色に、メチレンブルーが使用されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03978-VAR:
03978-BULK:
03978-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antimicrobial Photodynamic Therapy (APDT) Action Based on Nanostructured Photosensitizers
Multifunctional Systems for Combined Delivery Biosensing and Diagnostics (2017)
Real-time fluorescence image-guided oncologic surgery
Advances in Cancer Research (2014)
Interferon-gamma is a crucial activator of early host immune defense against Mycobacterium ulcerans infection in mice
Bieri R, et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, 10(2), e0004450-e0004450 (2016)
Reprogramming human amniotic fluid stem cells to functional pluripotency by manipulation of culture conditions
Moschidou D and Guillot PV
National Protocol Exchange (2012)
Pathogen reduction technology treatment of platelets, plasma and whole blood using riboflavin and UV light
Transfusion Medicine and Hemotherapy (2011)