Merck
M6900
Sigma-Aldrich
メチルブルー
powder or crystals
別名:
アシッドブルー93, アニリンブルー水溶性, ウォーターブルー, コットンブルー, ポアリエブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H27N3Na2O9S3
CAS番号:
分子量:
799.80
カラーインデックス番号:
42780
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder or crystals
品質水準
mp
>-23 °C
溶解性
H2O: 1 mg/mL, blue
εmax
≥650 at 594-610  nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccc(cc2)\C(c3ccc(Nc4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)cc3)=C5/C=CC(\C=C5)=N/c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-19-13-31(14-20-34)38-28-7-1-25(2-8-28)37(26-3-9-29(10-4-26)39-32-15-21-35(22-16-32)51(44,45)46)27-5-11-30(12-6-27)40-33-17-23-36(24-18-33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
MCPLVIGCWWTHFH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチル・ブルーは紙、織物および皮革の生産に広く使用されるトリアミノトリフェニルメタン系染料です。
アプリケーション
メチルブルーは、
  • 細胞中のカロースを可視化するための葉花盤の染色
  • 4′,6-ジアミジノ-2-フェニルインドール(DAPI)/中隔染色のための細胞培養
  • カロースとリグニンを検出するためのβ-(1-3)-d-グルカンまたは酸性フロログルシノールのマーカーとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
メチル・ブルーは生体異物化合物とみなされ、殺菌特性を有します。多色染色に便利です。メチル・ブルーは、主に組織学と微生物学で試料を染色するのに使用されます。光によって引き起こされる染料分解での触媒の役割を解明するためのモデルとしても有用です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>572.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 300 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M6900-BULK:
M6900-10G:
M6900-25G:
M6900-50G:
M6900-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Replication stress in early S phase generates apparent micronuclei and chromosome rearrangement in fission yeast
Sabatinos SA, et al.
Molecular Biology of the Cell, 26(19), 3439-3450 (2015)
Potassium phosphite primes defense responses in potato against Phytophthora infestans
Machinandiarena MF, et al.
Journal of Plant Physiology, 169(14), 1417-1424 (2012)
A novel alpha-1, 3-glucan elicits plant defense responses in potato and induces protection against Rhizoctonia solani AG-3 and Fusarium solani f. sp. eumartii
Wolski EA, et al.
Physiological and Molecular Plant Pathology, 69(1-3), 93-103 (2006)
Micellar effect on the kinetics of oxidation of methyl blue by Ce (IV) in sulfuric acid medium
Hassan M, et al.
Arabian Journal of Chemistry, 8(1), 72-77 (2015)
A new principle in polychrome staining: a system of automated staining, complementary to hematoxylin and eosin, and usable as a research tool
Shoobridge Michael PK
Stain Technology, 58(5), 245-258 (1983)