安全性情報
01363
Sigma-Aldrich
Neisser′s Methylene Blue Solution
for microscopy
別名:
Methylene Blue Solution according to Neisser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
MA.02
グレード
for microscopy
品質水準
製品種目
BioChemika
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
soluble, clear
適合性
suitable for microscopy
Microthrix parvicella
Nostocoida spp.
Corynebacterium spp.
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
詳細
Well developed granules of volutin (polyphosphate) may be seen in unstained wet preparations as round refractive bodies within the bacterial cytoplasm. With methylene blue they stain metachromatically, a reddish purple color.
構成
Methylene blue 1 g/L, ethanol (95 %) 50 mL/L, glacial acetic acid 50 mL/L in water
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01363-100ML-F:
01363-BULK-F:
01363-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)