Merck
T6025
Sigma-Aldrich
トリス-酢酸-EDTAバッファー
BioReagent, suitable for electrophoresis
別名:
TAEバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
無菌性
0.2 μm filtered
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
working solution
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
DNase, RNase, Protease, none detected
適合性
suitable for electrophoresis
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChI Key
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリス-酢酸-EDTAバッファーは、ヒトパピローマウイルスDNAサンプルおよび転写後RNAサンプルのアガロースゲル電気泳動に泳動バッファーとして使用されています。
TAE泳動用バッファーはDNAのアガロースゲル電気泳動で最も広く用いられているバッファーですが、非変性RNAのアガロースゲル電気泳動でも使用されています。二本鎖DNAはTAEバッファー中で、他のバッファー中よりも速く泳動される傾向にありますが、長時間の電気泳動ではその緩衝能が低下する可能性があります。電気泳動を長時間にわたって行なう場合、バッファーを循環させるか交換することにより、低下した緩衝能を回復させることができます。TAEバッファー濃縮液を希釈すると、40 mM Tris酢酸、1 mMエチレンジアミン四酢酸(EDTA、pH 8.3)を含有する1XTAEバッファーが得られます。1XTAEバッファーは、アガロースゲル中のバッファーとして、また泳動バッファーとしても使用できます。分離能を最大限に高めるため、電圧は5 V/cm未満(長さはユニットの電極間の距離)としてください。
その他情報
1 mMのEDTAを含有する40 mMのTris酢酸バッファ-(pH約8.3)です。
調製ノート
18 MΩの水で調製されています。
バイオテクノロジー性能試験済みのTrizma base(製品番号T6066)および分子生物学研究用EDTA二ナトリウム塩(E5134)と混合して調製されています。溶液には酢酸(A6283)も含まれています。粉末混合物にはTrizma酢酸塩(T1258)が含まれています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T6025-PH:
T6025-1L-PW:
T6025-VAR:
T6025-1L:4548173213576
T6025-BULK:
T6025PROC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An in vitro enzymatic assay to measure transcription inhibition by gallium (III) and H3 5, 10, 15-tris (pentafluorophenyl) corroles
Tang GY, et al.
Journal of Visualized Experiments, 2(97), e52355-e52355 (2015)
Monica Musiani et al.
Nature protocols, 2(10), 2502-2510 (2007-10-20)
PCR is an established technique providing rapid and highly productive amplification of specific DNA sequences. The demand for equally rapid, sensitive and objective methods to achieve detection of PCR products has led to the coupling of PCR with ELISA. PCR-ELISA