Merck
T7527
Sigma-Aldrich
トリス-ホウ酸-EDTAバッファー
BioReagent, for molecular biology, 5x concentrate, DNase and RNase, none detected, powder blend, suitable for electrophoresis
別名:
TBEバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
powder blend
不純物
DNase and RNase, none detected
pH
8.1-8.5 (5 ×)
溶解性
water: 85.1 g/L, clear, colorless
適合性
suitable for electrophoresis
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI Key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
TBEランニングバッファーは、DNAおよびRNAのポリアクリルアミドゲル電気泳動に最も多く使用されます。TBEは非変性または変性(7 M尿素)ゲルと共に使用します。 DNA自動化シーケンシングゲルにも日常的に使用されます。 TBEはアガロースゲルにも使用できますが、核酸回収のための調製用ゲルへの使用は推奨されません。
TBE保存濃縮液を1倍TBEランニングバッファーにまで希釈すると、バッファーには89 mMのトリス-ホウ酸と2 mMのEDTAが含まれるようになり、pHは8.3です。 5倍または10倍の保存濃縮液も、PAGEゲルを作製するためにアクリルアミド/ビス-アクリルアミド保存溶液に添加できます。 最大の分解能を得るには、5 V/cm(装置の電極間の距離)未満の印加電圧を推奨します。
使用濃度に希釈するとゲル電気泳動にすぐ使えます。
包装
1L poly bottle contains a powder blend that can be dissolved and reconstituted within the bottle to prepare one liter of a 5× concentrate.
4L poly bottle contains a powder blend that can be dissolved and reconstituted to prepare four liters of a 5× concentrate.
調製ノート
バイオテクノロジー性能試験済みのTrizma base(製品番号T6066)、分子生物学研究用ホウ酸(B6768)およびEDTA二ナトリウム塩(E5134)と混合して調製されています。
再構成
指示量の水を加えると5x濃縮液(0.445 Mトリスホウ酸塩、10 mM EDTA、pH 8.3)が調製できます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T7527-1L:4.548173348261E12
T7527-4L:4.548173348278E12
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Miyuki Watabe et al.
The Ulster medical journal, 77(3), 168-174 (2008-10-30)
In Northern Ireland over the last 7 years, there is a mean of 41.9 laboratory reports per annum of human gastrointestinal infection (range 19-54) caused by Escherichia coli O157:H7. In the preceding years 1992-1996, reports were 5.4 per annum, whereas
Josep Balart et al.
Radiation oncology (London, England), 6, 6-6 (2011-01-18)
Radiation-induced DNA double-strand break (DSB) repair can be tested by using pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) in agarose-encapsulated cells. However, previous studies have reported that this assay is impaired by the spontaneous DNA breakage in this medium. We investigated the mechanisms
Seung-min Park et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(37), 15549-15554 (2009-09-01)
Nanofluidics represents a promising solution to problems in fields ranging from biomolecular analysis to optical property tuning. Recently a number of simple nanofluidic fabrication techniques have been introduced that exploit the deformability of elastomeric materials like polydimethylsiloxane (PDMS). These techniques
プロトコル
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
関連コンテンツ
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation