Merck
PPB009
Sigma-Aldrich
トリス-ホウ酸-EDTAバッファー
pH 8.3, pHast Pack, powder
別名:
TBEバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
NACRES:
NA.21
製品種目
pHast Pack
フォーム
powder
pH
8.3
適合性
suitable for gel electrophoresis
その他の活性
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
SMILES記法
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
InChI Key
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer is a commonly used running buffer for nucleic gel electrophoresis with a pH range from 8.1-8.5 (25 °C). TBE buffer has a higher buffer capacity than TAE buffer and has a higher resolution for DNA fragments <1500 bp. Borate in TBE buffer acts as an enzyme inhibitor.
アプリケーション
TBEランニングバッファーは、DNAおよびRNAのポリアクリルアミドゲル電気泳動に最も多く使用されます。TBEは非変性または変性(7 M尿素)ゲルと共に使用します。 DNA自動化シーケンシングゲルにも日常的に使用されます。 TBEはアガロースゲルにも使用できますが、核酸回収のための調製用ゲルへの使用は推奨されません。
TBE保存濃縮液を1倍TBEランニングバッファーにまで希釈すると、バッファーには89 mMのトリス-ホウ酸と2 mMのEDTAが含まれるようになり、pHは8.3です。 5倍または10倍の保存濃縮液も、PAGEゲルを作製するためにアクリルアミド/ビス-アクリルアミド保存溶液に添加できます。 最大の分解能を得るには、5 V/cm(装置の電極間の距離)未満の印加電圧を推奨します。
Suitable as a running and gel preparation buffer in:
  • DNA agarose gel electrophoresis (fragment <1500 bp)
  • Native and non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis (fragment <1500 bp)
  • Denaturing gradient gel electrophoresis
  • Northern and Southern blotting
  • DNA automated sequencing gel
  • Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) (applied voltages of less than 5 V/cm are recommended for maximum resolution)
特徴および利点
  • Ready-to-use buffer
  • No measuring and pH adjusting needed
  • Save time and minimize effort
  • Minimize chemical exposure to toxic chemicals
  • Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
  • Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
包装
Foil pouches
調製ノート
バイオテクノロジー性能試験済みのTrizma base(製品番号T6066)、分子生物学研究用ホウ酸(B6768)およびEDTA二ナトリウム塩(E5134)と混合して調製されています。
再構成
Contents of one pouch, when dissolved in 500mL of distilled or deionized water, will yield a 1X solution containing 89mM Tris-Borate, 2mM EDTA, pH 8.3 at 25 °C. Certified to be DNAse, RNAse, Protease, and Nickase free. Certified for use in electrophoresis. Recommended temperature for dissolution 5 °C to 40 °C.
保管および安定性
Store at room temperature. Product may naturally agglomerate but can be simply broken up within the pouch prior to use.
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
法的情報
pHast Pack is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PPB009-20PAK-PW:
PPB009-VAR:
PPB009-BULK:
PPB009-20PAK:4548173361888
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1