Merck
A6013
Sigma-Aldrich
アガロース
Type I, low EEO
別名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
algae (Gelidium & Gracilaria)
品質水準
タイプ
Type I
形状
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤10% water
EEO
0.09-0.13
転移温度
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
ゲル強度
≥1200 g/cm2 (1% gel)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.15%
適合性
suitable for electrophoresis
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アガロースは、紅藻のGelidium種やGracilaria種から単離された高分子であり、核酸の分離に一般的に用いられています。I型アガロースは、分子生物学試験において電気泳動用アガロースゲルを作製するためにしばしば利用されています。電気泳動は、DNAやRNA断片やタンパク質をその大きさに基づいて分離し分析する技術です。アガロースは植物細胞培養にも用いることができ、ヒドロゲルを作製します。ヒドロゲルは三次元マトリックスを形成するゲル状物質です。本品は植物細胞に対して支持的で生体適合性のある環境を提供し、生理的状態を模倣しているため、in vivoでの実験を実施できます。それらは、細胞増殖、組織培養の研究やさまざまな刺激に対する植物応答の解析など、植物生物学のさまざまな用途で多目的に使用できます。
アプリケーション
1型アガロースは以下の用途で分子生物学で一般的に利用されています:
  • DNAおよびRNA分子のゲル電気泳動のため
  • 放射拡散法による抗菌活性測定用の細胞培養のアガロース重層のため
  • 抗原を定量する同位元素標識免疫拡散アッセイ用の細胞培養のアガロース重層のため
  • ウイルス力価を測定するプラークアッセイのアガロース重層のため
  • 3D細胞培養用に粘性媒体を封入したアガロースヒドロゲルを調製するため
  • ヒト組織様MRIファントムの成分として
  • 診断目的でパルスフィールドゲル電気泳動により患者試料のMRSAゲノムを分析するため
特徴および利点
  • 低EEOアガロースは核酸のルーチン分析に有用です
  • 電気泳動に適しています:DNaseおよびRNaseを含みません
  • 植物細胞培養に適しています
  • 哺乳動物細胞培養に適しています
アナリシスノート
以下は、アガロースに関する特性のリストです:
硫酸塩含量 - 硫酸塩は存在する主要なイオン基であるため、純度の指標として使用されます。
ゲル強度 - ゲルを破壊するためにゲルに加えなければならない力。
ゲル化点 - アガロース水溶液が冷えてゲルが生成する温度。アガロース溶液は、液体からゲルへの転移時にヒステリシスを示します。すなわち、それらのゲル化点は融解温度と同じではありません。
電気浸透(EEO)- ゲルの中を通り抜ける液体の動き。アガロースゲルのアニオン基はマトリックスに固定されて動けませんが、解離できるカウンターカチオンはマトリックスのカソードに向かって移動するため、EEOが起こります。通常、生体高分子の電気泳動の動きはアノードに向かうため、EEOは内部対流のために分離を乱す場合があります。
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6013-50G:4548173186542
A6013-100G:4548173186481
A6013-500G:4548173186535
A6013-BULK:
A6013-250G:4548173186511
A6013-5G:4548173186559
A6013-25G:4548173186528
A6013-10G:4548173186498
A6013-VAR:
A6013-1KG:4548173186504
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Millipore
Millipore
1.16802
Agarose
Millipore
Millipore
1.01236
Agarose
Millipore
Millipore
1.16801
Agarose
アガロースLE low electroendosmosis
Roche
AGRLE-RO
アガロースLE
Agarose gel electrophoresis for the separation of DNA fragments
Lee PY, et al.
Journal of Visualized Experiments, (62) (2012)
In Vivo Superresolution Imaging of Neuronal Structure in the Mouse Brain
Urban BE, et al.
IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering, 65(1), 232-238 (2018)
Introduction to agarose and polyacrylamide gel electrophoresis matrices with respect to their detection sensitivities (2012)
Whispering gallery mode micro resonators for multi-parameter sensing applications
Mallik AK, et al.
Optics Express, 26(24), 31829-31838 (2018)
Irina M Zurina et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 540-540 (2020-06-26)
Pigmentation is the result of melanin synthesis, which takes place in melanocytes, and its further distribution. A dysregulation in melanocytes' functionality can result in the loss of pigmentation, the appearance of pigment spots and melanoma development. Tissue engineering and the