Merck
A9414
Sigma-Aldrich
アガロース
BioReagent, for molecular biology
別名:
アガロース, 低ゲル化温度, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, LMP agarose, 2-ヒドロキシエチルアガロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105317
NACRES:
NA.25
由来生物
algae (red)
品質水準
グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
形状
powder
EEO
≤0.10
mp
≤65 °C
転移温度
congealing temperature 26-30 °C
ゲル強度
≥200 g/cm2 (1% gel)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.10%
適合性
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
その他の活性
DNase, RNase, NICKase, none detected
詳細
アガロースは紅藻の細胞壁に天然の状態で見出される寒天成分です。親水性であり、高いゲル化性を有します。アガロースは、多孔性ゲルを形成してDNA、RNAまたはタンパク質をサイズ別に分析する目的で、ゲル電気泳動で最も一般的に用いられています。システムに電圧を印加すると、荷電した核酸はアガロースゲルを通過して移動し、サイズ別に分離されます。アガロースは安定性とゲル化特性を有するため、用途が広く、いくつか例を挙げると、プラークアッセイやコメットアッセイなど、また足場剤としても、他の多くの用途で研究に使用することができます。
アプリケーション
低ゲル化アガロースは以下の用途で研究に用いられています:
  • ゲル電気泳動のため。BMSCを用いた組織工学用ゲル-ゲル足場材料からのDNA抽出には低い融点が理想的です。
  • 免疫組織学試験用に5%アガロースに組織を包埋するため。
  • 軟部組織におけるコラーゲン-マトリックス相互作用を研究する目的でコラーゲン-アガロース共ゲルを調製するため。
  • 単細胞ゲル電気泳動(コメットアッセイ)
  • アガロースストリップ上に固定したゼブラフィッシュ幼生のin vivo三次元画像を得るため。
特徴および利点
  • ゲル電気泳動に適したバイオ試薬
  • バンド分離範囲:200 bp~25 kB - 低いゲル化温度は細胞培養およびウイルスプラークアッセイに理想的
  • 低融点(LMP)ゲルは、次のようないくつかのDNA回収法に適合:フェノール/クロロホルム抽出、回収カラム、電気溶出、β-アガーラーゼ法、および凍結/スクイーズ法
  • 分子生物学試験用に検査された品質(DNaseおよびRNaseを含まない)保証付き
アナリシスノート
以下に、当社のアガロースに関係する特性を示します。
硫酸を含みます-硫酸は重要なイオン基であることから、純度の指標として使用します。
ゲル強度-ゲルを砕くために必要とされるゲルに印加する力
ゲル点
-水性アガロース溶液が冷却されてゲルを形成するときの温度。 アガロース溶液は、液体からゲルへの移行でヒステリシスを示しますーすなわち、ゲル点は融解温度とは異なります。
電気浸透(EEO)-液体がゲルを通過して移動すること。アガロースゲル中のアニオン基はマトリックスに付着しており移動できませんが、解離可能な対陽イオンはマトリックス中の陰極に移動でき、EEOを引き起こします。 生体ポリマーの電気泳動移動は通常陽極に向かいますが、EEOは内部滞留により分離を妨げることができます。
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9414-50G:4548173188218
A9414-6X100G:4548173188232
A9414-BULK:
A9414-VAR:
A9414-5G:4548173188225
A9414-250G:4548173188195
A9414-25G:4548173188201
A9414-10G:4548173188188
A9414-100G:4548173188171
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Insect-like organization of the stomatopod central complex: functional and phylogenetic implications
Thoen HH, et al.
Frontiers in Behavioral Neuroscience, 11(7), 12-12 (2017)
Nanoparticles containing allotropes of carbon have genotoxic effects on glioblastoma multiforme cells
Hinzmann M, et al.
International journal of nanomedicine, 9(1), 2409-2409 (2014)
Wioletta Skronska-Wasek et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 196(2), 172-185 (2017-03-01)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), in particular emphysema, is characterized by loss of parenchymal alveolar tissue and impaired tissue repair. Wingless and INT-1 (WNT)/β-catenin signaling is reduced in COPD; however, the mechanisms thereof, specifically the role of the frizzled (FZD)
Modification and comparison of three Gracilaria spp. agarose with methylation for promotion of its gelling properties
Gu Y, et al.
Chemistry Central Journal, 11(1), 104-104 (2017)
Mechanical and structural contribution of non-fibrillar matrix in uniaxial tension: a collagen-agarose co-gel model
Lake SP and Barocas VH
Annals of Biomedical Engineering, 39(7), 1891-1903 (2011)